Learn More
[3 -(1H-pyrrol-1-yl)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10212832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10212832 250 mg 250mg
10603213 1 g 1g
10576595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10212832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21909CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 83140-94-7
Formule moléculaire C11H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 173.215
Numéro MDL MFCD03086142
Clé InChI QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
CID PubChem 2776531
Nom IUPAC (3-pyrrol-1-ylphényl)méthanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%