Learn More
Acide 3-(1H-tétrazol-5-yl )benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15493717 250 mg 250mg
11466480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27581.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 73096-39-6 | C8H6N4O2 | 190.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73096-39-6
Formule moléculaire C8H6N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.162
Numéro MDL MFCD03821131
Clé InChI MIERACSHCALJOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl benzoicacid, 3-1h-tetrazole-5-yl benzoic acid
CID PubChem 333942
Nom IUPAC Acide 3-(2H-tétrazol-5-yl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NNN=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Point de fusion 284°C to 286°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté 97%