Learn More
Acide 3-(1H-Tétrazol-5-yl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic Acid |
| CAS | 73096-39-6 |
| Formule moléculaire | C8H6N4O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic Acid, 3-(5-Tetrazolyl)benzoic Acid, 5-(m-Carboxyphenyl)tetrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6N4O2/c13-8(14)6-3-1-2-5(4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,13,14)(H,9,10,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)c2nnn[nH]2 |
| Nom IUPAC | acide benzoïque 3-(1H-tétrazol-5-yl) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.16 |
| Poids de la formule | 190.0491 |