Learn More
3-(1H-tétrazol-5-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483707 250 mg 250mg
11481800 1 g 1g
11491800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15483707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27529.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 96859-34-6 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96859-34-6
Formule moléculaire C7H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD06797247
Clé InChI IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-3-hydroxyphenyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl phenol, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, m-tetrazolylphenol, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenol, 5-3-hydroxyphenyl-1h-tetrazole
CID PubChem 13455763
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 3-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenol
Poids de la formule 162.16
Pourcentage de pureté 97%