Learn More
3-[2-(2-aminoéthylamino)éthylamino]propyl-triméthoxysilane, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10143491 25 mL Flacon en verre 25mL
10357901 100 mL Flacon en verre 100mL
10686374 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10143491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346170250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35141-30-1 | C10H27N3O3Si | 265.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35141-30-1
Formule moléculaire C10H27N3O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 265.43
Numéro MDL MFCD00069173
Clé InChI NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
CID PubChem 118771
Nom IUPAC N’-[2-(3-triméthoxysilylpropylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Couleur Jaune
Densité 1.0310g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 137°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4610
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.031
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 265.43
Pourcentage de pureté 14 to 18% (amine (as NH2))
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.