Learn More
3-[(2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthoxy]propanenitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propanenitrile |
| CAS | 16418-26-1 |
| Formule moléculaire | C9H15NO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-[(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methoxy]propionitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2)12-7-8(13-9)6-11-5-3-4-10/h8H,3,5-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(COCCC#N)O1 |
| Nom IUPAC | 3-[(2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthoxy]propanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.22 |
| Poids de la formule | 185.1052 |