Learn More
Acide 3-(2,3-dichlorobenzoyl)propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2,3-Dichlorobenzoyl)-propionic Acid |
| CAS | 32003-41-1 |
| Formule moléculaire | C10H8Cl2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,3-Dichloro-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8Cl2O3/c11-7-3-1-2-6(10(7)12)8(13)4-5-9(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | acide 4-(2,3-dichlorophényl)-4-oxobutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.07 |
| Poids de la formule | 245.985 |