Learn More
Acide 3-(2,5-diméthoxyphényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416397
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15416397 1 g 1g
15426397 5 g 5g
15436397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15416397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33566.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10538-49-5 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10538-49-5
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00060325
Clé InChI JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66343
Nom IUPAC Acide 3-(2,5-diméthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC=C(OC)C(CCC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 61°C to 66°C
Quantité 1 g
Synonyme 3-2,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyhydrocinnamic acid, 2,5-dimethoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,5-dimethoxy, maybridge1_000808, acmc-1bo6n, ksc503q0f, 2,5-dimethoxy-benzenepropanoic acid
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 96%