Learn More
Acide 3-(2,5-diméthyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 477888-48-5 |
| Formule moléculaire | C11H11NO2S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO2S/c1-7-3-4-8(2)12(7)9-5-6-15-10(9)11(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(C)n1c2ccsc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3-(2,5-diméthylpyrrol-1-yl)thiophène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.27 |
| Poids de la formule | 221.051 |