Learn More
Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-4-isoxazolylcarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 3919-76-4 |
| Formule moléculaire | C11 H7 Cl2 N O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl |
| Nom IUPAC | Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.08 |
| Poids de la formule | 270.9803 |