Learn More
Chlorure de 3-(2,6-Dichlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10693603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10693603 1 g -
10435522 10 g 10g
11396915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693603 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00576DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 4462-55-9
Formule moléculaire C11H6Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.524
Clé InChI IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
CID PubChem 78212
Nom IUPAC 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-chlorure de carbonyle
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 290.53
Pourcentage de pureté 97%