Learn More
Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10551463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10551463 10 g 10g
10186762 50 g 50g
10178314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00572EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3919-76-4
Formule moléculaire C11H7Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 272.08
Numéro MDL MFCD00051658
Clé InChI WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
CID PubChem 77521
Nom IUPAC Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 272.09
Pourcentage de pureté 97%