Learn More
3-(2,6-Dichlorophényl)-5-acide méthylisoxazole-4-carboxylique, 98 +%
Code produit 11317555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317555 5 g -
11307555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05695.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3919-76-4
Formule moléculaire C11H7Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 272.08
Numéro MDL MFCD00051658
Clé InChI WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
CID PubChem 77521
Nom IUPAC Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 221°C to 225°C
Quantité 5 g
Beilstein 806524
Poids de la formule 272.09
Pourcentage de pureté ≥98%