Learn More
Acide 3-(2,6-dichlorophényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496007 25 g 25g
15476007 1 g 1g
15486007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33210.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 51656-68-9 | C9H8Cl2O2 | 219.061 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51656-68-9
Formule moléculaire C9H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.061
Numéro MDL MFCD01310807
Clé InChI IDEOVPXKPDUXTP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2758192
Nom IUPAC Acide 3-(2,6-dichlorophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCC(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 25 g
Synonyme 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid
Poids de la formule 219.07
Pourcentage de pureté 96%