Learn More
3-(2-Aminoéthyle)-5-bromoindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450459 1 g 1g
15470459 250 mg 250mg
15460459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63653.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3610-42-2 | C10H11BrN2 | 239.116 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-O-benzyle-D-tyrosine est utilisée comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3610-42-2
Formule moléculaire C10H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 239.116
Numéro MDL MFCD00130169
Clé InChI CGHUQJRRADEHTQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77158
Nom IUPAC 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethanamine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromotryptamine, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethanamine, 5-bromo-1h-indole-3-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine,5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 1h-indole-3-ethanamine, 5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethylamine, 5-bromo-tryptamine, 5-br-t, 3-2-aminoethyl-5-bromoindole
Poids de la formule 239.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide