Learn More
3-(2-Aminoéthyle)-5-chlorhydrate de méthylindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride |
| Point de fusion | 290°C to 292°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3707780 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 210.71 |
| Pourcentage de pureté | 97% |