Learn More
3- 2-[(aminoiminométhyl)amino]-4-thiazolyl]méthyl]thio]propanamide, TRC
Code produit 30308896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308896 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308896 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6115255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H13 N5 O S2
Quantité 5 mg
Synonyme Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
Nom IUPAC 3-[[2-(diaminométhylidèneamino)-1,3-thiazol-4-yl]méthylsulfanyl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.35
Poids de la formule 259.0562
Pourcentage de pureté >95