Learn More
3- 2-[(aminoiminométhyl)amino]-4-thiazolyl]méthyl]thio]propanamide, TRC
Code produit 30312017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312017 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61152525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H13 N5 O S2
Quantité 25 mg
Synonyme Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
Nom IUPAC 3-[[2-(diaminométhylidèneamino)-1,3-thiazol-4-yl]méthylsulfanyl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.35
Poids de la formule 259.0562
Pourcentage de pureté >95