Learn More
3-(2-Benzothiazolyl)-6-éthyl-7-hydroxy-8-(1-pipéridinylméthyl)-4H-1-benzopyran-4-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 222716-34-9 |
| Formule moléculaire | C24H24N2O3S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | SZL P1-41 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H24N2O3S/c1-2-15-12-16-22(28)18(24-25-19-8-4-5-9-20(19)30-24)14-29-23(16)17(21(15)27)13-26-10-6-3-7-11-26/h4-5,8-9,12,14,27H,2-3,6-7,10-11,13H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc2C(=O)C(=COc2c(CN3CCCCC3)c1O)c4nc5ccccc5s4 |
| Nom IUPAC | 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(piperidin-1-ylmethyl)chromen-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 420.52 |
| Poids de la formule | 420.1508 |