Learn More
3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31003868
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31003868 5 g
30994000 25 g
30995230 250 mg
31000361 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31003868 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1380225g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride
CAS 54527-84-3
Formule moléculaire C26H30ClN3O6
Numéro MDL MFCD00057327
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OC.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 515.99
Pourcentage de pureté 99%