Learn More
3-(2-bromo-5-méthoxyphényl)-3-oxopropanenitrile, Thermo Scientific™
Code produit 10717115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10717115 25 g 25g
10565943 1 g 1g
10575943 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10717115 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD05258EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175136-65-9
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.083
Clé InChI NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
CID PubChem 2804251
Nom IUPAC 3-(2-bromo-5-méthoxyphényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%