Learn More
3-(2-bromoacétyl)benzonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10722513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722513 1 g Flacon en verre ambré 1g
10021984 25 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722513 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB07593DA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50916-55-7
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Numéro MDL MFCD00833267
Clé InChI XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile
CID PubChem 2735867
Nom IUPAC 3-(2-bromoacetyl)benzonitrile
SMILES BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrCH2C(O)C6H4CN
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%