Learn More
3-(2-bromophényl)-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10075912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10075912 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10075912 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47910DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 859851-04-0
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H7BrN2O
Numéro MDL MFCD07772874
Quantité 1 g
Synonyme 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromophenyl-5-methyl, 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole
Clé InChI WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br
Nom IUPAC 3-(2-bromophényl)-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
CID PubChem 7164661
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 97%