Learn More
Acide 3-(2-chloro-3,4-diméthoxyphényl)acrylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10314802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10314802 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10314802 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09238EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-3, 4-dimethoxyphenyl)acrylic acid
CAS 99854-17-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C11H10ClO4
Numéro MDL MFCD00084947
Quantité 10 g
Synonyme 3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-chloro-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
Clé InChI JIPTVEJKXDVECY-GQCTYLIASA-M
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C([O-])=O)C(Cl)=C1OC
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-chloro-3,4-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 241.65
CID PubChem 5708524
Poids de la formule 242.66
Pourcentage de pureté 97%