Learn More
Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366935
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11366935 25 g 25g
10455712 1 g 1g
10273082 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366935 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01884EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 3919-74-2
Formule moléculaire C11H7ClFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 255.63
Numéro MDL MFCD00055659
Clé InChI REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 77520
Nom IUPAC Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 255.63
Pourcentage de pureté 97%