Learn More
3-(2-Chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-acide carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302437
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302437 10 g 10g
11312437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10092.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3919-74-2 | C11H7ClFNO3 | 255.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3919-74-2
Formule moléculaire C11H7ClFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 255.63
Numéro MDL MFCD00055659
Clé InChI REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 77520
Nom IUPAC acide 3-(2-chloro-6-fluorophényle)-5-méthyle-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 201°C to 203°C
Quantité 10 g
Beilstein 806523
Poids de la formule 255.63
Pourcentage de pureté 99%