Learn More
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30353655
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353655 10 g -
30368122 1 g 1g
30362079 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30353655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36647510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3919-74-2
Formule moléculaire C11 H7 Cl F N O3
Poids moléculaire (g/mol) 255.63
Synonyme 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP)
Nom IUPAC 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
Poids de la formule 255.0098