Learn More
Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15416427 1 g 1g
15426427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33586.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 88740-77-6 | C9H8ClFO2 | 202.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88740-77-6
Formule moléculaire C9H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.61
Numéro MDL MFCD06660331
Clé InChI IJIZOJZUZZTIDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 2-chloro-6-fluoro, acmc-20afgf, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoicacid, 3-6-chloro-2-fluorophenyl propanoic acid
CID PubChem 9149705
Nom IUPAC Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Point de fusion 59°C to 63°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.61
Pourcentage de pureté 96%