Learn More
3-(2-Chloroéthyle)-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, TRC
Code produit 30132462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132462 1 g 1g
30008321 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3661551G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63234-80-0
Formule moléculaire C11 H15 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 226.7
Synonyme Risperidone EP Impurity L
Nom IUPAC 3-(2-chloroéthyle)-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCCC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H15ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-7H2,1H3
Poids de la formule 226.0873