Learn More
3-(2-Chloroéthyle)-6,7,8,9-tétrahydro-9-hydroxy-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, TRC
Code produit 30137450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137450 50 mg 50mg
30009992 25 mg 25mg
30006058 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36627050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130049-82-0
Formule moléculaire C11 H15 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.7
Synonyme 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nom IUPAC 3-(2-chloroéthyle)-9-hydroxy-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCC(O)C2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrimidin-4-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h9,15H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 242.0822