Learn More
3-(2-Chloroéthyle)-9-hydroxy-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, TRC
Code produit 30361786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361786 100 mg 100mg
30361399 50 mg -
30353455 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361786 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC364243100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 260273-82-3
Formule moléculaire C11H11ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.67
Synonyme 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nom IUPAC 3-(2-chloroéthyle)-9-hydroxy-2-méthylpyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3
Poids de la formule 238.0509