Learn More
3-(2-Chloroéthyl)octahydro-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonine 2-oxyde, TRC
Code produit 30349353
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30349353 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC366170100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane
CAS 158401-52-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H16 Cl N2 O3 P
Quantité 100 mg
Synonyme 1,3,6,2-Oxadiazaphosphonine, 3-(2-chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-, 2-oxide, Cyclophosphamide RC B (USP)
Formule InChI InChI=1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12)
SMILES OP1(=O)OCCCNCCN1CCCl
Nom IUPAC 3-(2-chloroéthyl)-2-hydroxy-1,3,6,2λ ^{5}-oxadiazaphosphonan 2-oxyde
Poids moléculaire (g/mol) 242.64
Poids de la formule 242.0587
Pourcentage de pureté >95