Learn More
Acide 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10727305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10727305 25 g Flacon en verre ambré 25g
10364582 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01885EB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Identificatori chimici
CAS 23598-72-3
Formule moléculaire C11H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.64
Numéro MDL MFCD00020813
Clé InChI UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
CID PubChem 90203
Nom IUPAC Acide3-(2-chlorophényl)-5-méthyl-1,2 -oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 237.64
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.