Learn More
acide 3-(2-Chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392426 10 g 10g
11302436 50 g 50g
11312436 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06240.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23598-72-3 | C11H8ClNO3 | 237.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23598-72-3
Formule moléculaire C11H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.64
Numéro MDL MFCD00020813
Clé InChI UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
CID PubChem 90203
Nom IUPAC Acide3-(2-chlorophényl)-5-méthyl-1,2 -oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 187°C to 192°C
Quantité 10 g
Beilstein 791928
Poids de la formule 237.64
Pourcentage de pureté ≥98%