Learn More
Acide 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, TRC
Code produit 30355112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355112 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38021025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Formule moléculaire C11 H8 Cl N O3
Quantité 25 g
Synonyme 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238
Formule InChI InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide3-(2-chlorophényl)-5-méthyl-1,2 -oxazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 237.64
Poids de la formule 237.0193