Learn More
Acide 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 23598-72-3 |
| Formule moléculaire | C11 H8 Cl N O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide3-(2-chlorophényl)-5-méthyl-1,2 -oxazole-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.64 |
| Poids de la formule | 237.0193 |