Learn More
Acide 3-(2-chlorophényl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358236 5 g 5g
11348236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15306.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-28-3
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00016547
Clé InChI KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
CID PubChem 95676
Nom IUPAC Acide 3-(2-chlorophényl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Point de fusion 94°C to 97°C
Point d’ébullition 171°C (10 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1866789
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté ≥98%