Learn More
3-(2-Désoxy-Bêta-D-érythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purine-10(3H)-one, TRC
Code produit 30133918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133918 25 mg 25mg
17978404 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133918 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23290525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87171-83-3
Formule moléculaire C13 H13 N5 O4
Synonyme M1G-DR;
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 303.27
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 25 mg
Nom chimique ou matériau 3-(2-Désoxy-bêta-D-érythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purine-10(3H)-one