Learn More
3-[2-(diaminométhylèneamino)-1,3-thiazol-4-ylméthylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide (métabolite de la famotidine), TRC
Code produit 30357982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357982 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357982 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD416367100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H14 N6 O4 S3
Quantité 100 mg
Synonyme 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa)
Formule InChI InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
Nom IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]-N-sulfamoilpropanamida
Poids moléculaire (g/mol) 354.43
Poids de la formule 354.0239
Pourcentage de pureté >95