Learn More
3,2'-Dihydroxyflavone, TRC
Code produit 30381625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381625 50 mg
30369013 100 mg
30377806 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67920550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6068-76-4
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Synonyme 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2',3-Dihydroxyflavone, 2'-Hydroxyflavonol, 3,2'-Dihydroxyflavone, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,2'-Dihydroxyflavone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-3-1-5-9(11)15-14(18)13(17)10-6-2-4-8-12(10)19-15/h1-8,16,18H
Poids de la formule 254.0579