Learn More
[3-(2-furyl)-1-méthyle-1H-pyrazol-5-yl]méthanol 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10634195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10634195 250 mg 250mg
10336614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634195 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 886851-33-8
Formule moléculaire C9H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.191
Clé InChI BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
CID PubChem 18525804
Nom IUPAC [5-(furan-2-yl)-2-méthylpyrazol-3-yl]méthanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%