Learn More
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amine, 95+%, Thermo Scientific™
Code produit 10783953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783953 1 g Flacon en verre ambré 1g
10324482 10 g Flacon en verre ambré -
10042074 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783953 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00168DA
Identifiants chimiques
CAS 96799-02-9
Formule moléculaire C7H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 149.153
Clé InChI XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
CID PubChem 523183
Nom IUPAC 5-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 95%