Learn More
3-(2-furyl)-2-phénylpropénale, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312426 25 g 25g
11302426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06220.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 57568-60-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57568-60-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00036566
Clé InChI JPESOGFYFXAURP-XFXZXTDPSA-N
Synonyme 3-2-furyl-2-phenylpropenal, 3-2'-furyl-2-phenyl-2-propenal, 3-2-furyl-2-phenyl propenal, z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal, 2z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal
CID PubChem 6537126
Nom IUPAC (2E)-3-(furan-2-yl)-2-phenylprop-2-enal
SMILES O=C\C(=C\C1=CC=CO1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Point de fusion 57°C to 60°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 5923
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.