Learn More
3-(2-furyl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10738275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10738275 1 g 1g
10347124 250 mg 250mg
10051334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10738275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 85553-52-2
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD03990461
Clé InChI BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
CID PubChem 201640
Nom IUPAC 3-(furan-2-yl)benzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 97%