Learn More
Acide 3-(2-furyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10412694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412694 1 g Flacon en verre ambré 1g
10402694 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10412694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46101DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35461-99-5
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Numéro MDL MFCD02690979
Clé InChI RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-furan-2-yl benzoic acid, 3-2-furyl benzoic acid, 3-fur-2-ylbenzoic acid, 3-furan-2-yl-benzoic acid, m-2-furyl benzoic acid, benzoic acid, 3-2-furanyl
CID PubChem 5037933
Nom IUPAC Acide 3-(furane-2-yl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 97%