Learn More
3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propoxy]-1-isopropylamino-2-propanol (mélange de diastéromères)(Impureté métoprolol J), TRC
Product Code. 30395416
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30395416 25 mg 25mg
30392132 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30395416 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94631525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 163685-37-8
Formule moléculaire C18 H31 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 341.44
Synonyme 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP)
Nom IUPAC 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propane-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
Poids de la formule 341.2202