Learn More
3-[(2-hydroxyéthyl)thio]-6-nitro-2,3-dihydro-1H-1λ 6-benzo[b]thiophène-1,1-diol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10334672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10334672 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10334672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08337DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2, 3-dihydro-1H-1lambda∼6∼-benzo[b]thiophene-1, 1-dio
CAS 175203-70-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11NO5S2
Numéro MDL MFCD00203984
Quantité 1 g
Synonyme 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydro-1h-1lambda∼6∼-benzo b thiophene-1,1-dione, 2-6-nitro-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1??-benzothiophene-1,1-dione, maybridge1_005013, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydrobenzo b thiophene 1,1-dioxide, ethanol,2-2,3-dihydro-6-nitro-1,1-dioxidobenzo b thien-3-yl thio, 2-6-nitro-1,1-bis oxidanylidene-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1$l^ 6-benzothiophene-1,1-dione
Clé InChI FLAITYNRCKZPST-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C2=C(S1(=O)=O)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])SCCO
Nom IUPAC 2-[(6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophèn-3-yl)sulfanyl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 289.32
CID PubChem 2779237
Poids de la formule 289.33
Pourcentage de pureté 97%