Learn More
Acide 3-(2-hydroxyphényl)propionique, TRC
Code produit 30405646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405646 10 mg -
30397114 100 mg -
30397558 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH99985010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-78-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Synonyme Hydro-o-coumaric Acid, Hydrocoumaric Acid, Melilotic Acid, Salicylacetic Acid, o-Hydroxyhydrocinnamic Acid, 2-Hydroxybenzenepropanoic Acid, o-Hydroxyphenylpropionic Acid
Nom IUPAC Acide 3-(2-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Poids de la formule 166.063