Learn More
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Code produit 30400710
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400710 10 mg
30406120 25 mg
30408233 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30400710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI68400010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27048-01-7
Formule moléculaire C10 H18 I N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.17
Nom IUPAC 2-iodo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)acetamide
SMILES CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Poids de la formule 325.0413