Learn More
3-(2-Iodoacétato)-PROXYLE, TRC
Code produit 30408233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408233 100 mg
30400710 10 mg
30406120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI684000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27048-01-7
Formule moléculaire C10 H18 I N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.17
Nom IUPAC 2-iodo-N-(1-λ^{1}-oxydanyl-2,2,5,5-tétramétylpyrrolidine-3-yl)acétamide
SMILES CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Poids de la formule 325.0413